Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flaschen zur Sauerstoffbestimmung nach Winkler
Artikelnummer. 10578421
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung unitSize
10578421 NS 14/23 1 Stück
10518431 NS 19/26 -
2 options
Artikelnummer. 10578421
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05605037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Zur Bestimmung des gelösten Sauerstoffs in Wasser; Kapazitätsgravur an der Flasche (Genauigkeit:± 0,01 ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit festem, abgewinkeltem, geschliffenem NS-Glasstopfen (kann mit einer Klemme fixiert werden)
  • Jede Flasche wird einzeln mit ihrem Stopfen eingestellt und beide sind mit derselben Nummer gekennzeichnet
  • Material: Kalknatronglas
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 100 bis 150 ml
Standard-Konusverbindung NS 14/23