Learn More
WTW™ KT 0.5 - 12.0 mg/l O2 O2 14694 .
Artikelnummer. 11774745
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
1 bei 20 °C
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
11774745 1 bei 20 °C 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11774745 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250403
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oberflächenwasser, Trinkwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer
Anzahl Tests 25
Bereich 1 bei 20 °C
Typ COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen