Learn More
Oxymetazolinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458691 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458691 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0177.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxymetazoline Hydrochloride
CAS 2-8-2315
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxymetazoline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H24 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride (1:1), 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-tertiarybutyl-3-hydroxyphenyl)methylimidazoline hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-2-imidazolinium chloride, 4-Way Nasal 12 Hour Spray, 4-Way Nasal Spray, 6-tert-Butyl-3-(2-imidazolin-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrazine, Afrin, Afrin hydrochloride, Allerest 12 Hour Nasal Spray, Dristan Long-Lasting Nasal Mist, Duration, Duration 12 Hour Nasal Spray, H 990, Iliadin, Nafrine, Nasivin, Neo-Synephrine 12 Hour, Neo-Synephrine 12 Hour NTZ, Nostrilla, Ocuclear, Oxilin, Oxymetazoline chloride, Oxymetazoline hydrochloride, Respir, Sch 9384
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC-Name 6-tert-Butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 296.84
Menge 10 mg
Formelmasse 296,1655 g/mol