Learn More
Oxymetholon, Mikromol™
Artikelnummer. 18023790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18023790 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18023790 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1287.00
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxymetholon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxymetholone
CAS 434-07-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxymetholone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H32 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 17-Beta-Hydroxy-2-hydroxymethylene-17-alpha-methyl-3-androstanone, 2-(Hydroxymethylene)-17-methyldihydrotestosterone, Adroyd, Anadrol, Anapolan 50, Anapolon, Anasteron, Anasteronal, Anasterone, Becorel, C.I. 406, HMD, NSC-26198, Nastenon, Oxymethenolone, Oxymetholone, Pardroyd, Plenastril, Protanabol, Roboral, Synasteron, Synasteron 50, Androstan-3-one, 17-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl- (6CI,8CI), 17alpha-Methyl-2-hydroxymethylene-17-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17alpha-methyl-17beta-hydroxy-3-androstanone, 2-Hydroxymethylene-17alpha-methylandrostan-17beta-ol-3-one, 2-Hydroxymethylene-17beta-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, Stanozolol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)\C(=C/O)\C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (2Z,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-2-(hydroxymethyliden)-10,13,17-trimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 332.48
Menge 250 mg
Formelmasse 332,2351 g/mol