Learn More
Oxypurinol 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312520 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312520 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15811500WA100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxypurinol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N4 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxypurinol
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
IUPAC-Name 1,7-Dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dion
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 152.11
Menge 1 mL
Formelmasse 152,0334 g/mol