Learn More
Oxychinolinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30416847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416847 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO876990200MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Summenformel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Menge 200 mg
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI-Formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
SMILES Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Chinolin-8-ol;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 388.39
Formelmasse 388.0729