Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin-Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden
Artikelnummer. 10287220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10287220 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287220 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 301275000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline hydrochloride
Typ Oxytetracycline Hydrochloride
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 2058-46-0
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige bis Gelb
Menge 500 mg
Summenformel C22H25ClN2O9
MDL-Nummer MFCD00135815
Beilstein 14, IV, 2633
Merck Index 15, 7075
Synonym 5-Hydroxytetracycline hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
InChI-Schlüssel UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-Carboxamidhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 496.897
PubChem CID 121235537
Formelmasse 496.9
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated, HPLC)
Afficher plus Afficher moins
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.