Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxytetracycline hydrochloride |
| CAS | 2058-46-0 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.634 g/cm3 |
| Beilstein | 3853107 |
| Farbe | Hellgelb |
| Synonym | 5-Hydroxytetracycline hydrochloride; (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 496.89 g/mol |
| Menge | 100 mg |