Learn More
Oxytetracyclinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971026 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971026 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0554.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxytetracyclinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxytetracycline Hydrochloride
CAS 2058-46-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxytetracycline Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C22 H24 N2 O9 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Oxytetracycline Hydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 1-Dimethylamino-1,4,6,11,12,13,14,18-octahydro-2,5,7,11,12,14-hexahydroxy-4,6-dioxo-11-methylnaphthacene-3-carbonamide hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline monohydrochloride, Alamycin, Aquacycline, Biocyl, Duphacycline, Engemycin, Gynamousse, Liquamycin Injectable, Maxicyklin, Mepatar, Occrycetin, Oxlopar, Oxy WS, Oxy-Dumocyclin, Oxybiocycline, Oxybiotic, Oxycyclin, Oxyject, Oxylag, Oxypan, Oxytet, Oxytetracid, Oxytetracycline hydrochloride, Oxytetrin, TM 5, Terraject, Terramycin hydrochloride, Tetra-Tabilinen, Tetramel, Tetran hydrochloride, Toxinal, Doxycycline Hyclate Impurity E as Hydrochloride, Doxycycline Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 496.89
Menge 500 mg
Formelmasse 496,1249 g/mol