Learn More
Oxytetracyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17600877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17600877 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17600877 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95 €
    71.40 € / 10 Gramm
    Sparen 3.55 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synonym: Alamycin; 5-Hydroxytetracyclin-Hydrochlorid, Bisolpomycin, Hydrocyclin, NSC 9169, Teramycin-Hydrochlorid, Tetramin, Tetran-Hydrochlorid
Oxytetracyclin ist ein Tetracyclinanalog, isoliert aus dem Actinomycet Streptomyces rimosus. Es handelt sich um ein Antibiotikum, das zur Behandlung von Infektionen durch grampositive und gramnegative Mikroorganismen, wie Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae und Diplococcus pneumoniae, indiziert ist. Oxytetracyclin-Hydrochlorid wird in Studien über das Oxytetracyclin-Resistenzgen (otrA), zur Untersuchung der Phagosomen-Lysotom-Fusion (P-L) in P388D1-Zellen und zur Untersuchung von Antibiotika-Empfindlichkeiten von Mycopasma-bovis-Isolaten verwendet. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Spezifikation
CAS 2058-46-0
Farbe Gelb
Menge 10 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride