Learn More
Ozenoxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488857 5 mg 5 Milligramm
16462397 50 mg -
16433456 25 mg -
16416278 10 mg 10 Milligramm
16406616 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16488857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY149575mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ozenoxacin is a nonfluorinated quinolone antibacterial, which shows potent activities against the main microorganisms isolated from skin and soft tissue infections.
Ozenoxacin is a nonfluorinated quinolone antibacterial, which shows potent activities against the main microorganisms isolated from skin and soft tissue infections.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ozenoxacin
Physikalische Form Powder
CAS 245765-41-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21N3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym T-3912
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.17 mg/mL (11.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=CC(C4=CC(C)=C(NC)N=C4)=C3C)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 363.41
Formelmasse 363.41
Reinheit (%) 98.58%
Güte Research