Learn More
Hanna Instruments™ X100 REAGENT OZONE
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 2 mg/l |
| Testmethode | DPD |
| Typ | Ozonreagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X100 REAGENT OZONE
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, EDTA