Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß bis braun |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ozon-Tests |
| Graduierungen | <90, 90 bis 150, 150 bis 210, >210 μg/m3 O3 |
| Parameterspezifikationen | Ozon |
| Menge | 12/Packung |
| Testmethode | Ozon |
| Typ | Teststreifen |