Learn More
Welch™ DREHSCHIEBERPUMPE 16M3/H 2.10-3MB maximales Vakuum 2.10-3 mbar
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnet durch ihre hohe Wasserdampftoleranz und Zuverlässigkeit
- Entwickelt, um großen Mengen an Wasserdampf im Dampfzulauf von Vakuumpumpen zu widerstehen
- Betriebsbereite Drehschieber-Vakuumpumpe mit Ölwechseln
- Motorschutzschalter, Hauptstromschalter, Hauptkabel und -stecker
- Zentrierring und Klemmring für Einlass und Ausgang
- Gasballastventil
- Tragegriff
- Spezielle Öle auf Nachfrage lieferbar
- Hohe Wasserdampftoleranz für chemische Anwendungen
- Kompakter, robuster und funktioneller Aufbau
- Geringe Geräuschabgabe
- Keine Ölkontamination der Kammer durch Migration oder Zurücksaugen
- Hohe Pumpgeschwindigkeit
- Frei von Nichteisenmetallen
- Niedrige Enddrucke werden schnell erreicht
- Lange Wartungsintervalle
- Geringer Energieverbrauch
- Für Dauerbetrieb entwickelt
- Drehschieber bestehen aus speziellem Kunststoff, der nicht von Korrosion betroffen ist oder durch Schmutzpartikel beschädigt wird und über sehr gute Gleiteigenschaften verfügt
Spezifikation
Specifications
| Motordrehzahl | 267/320 L/min. |
| Elektrische Anforderungen | 100/115/230 V |
| Tiefe (metrisch) | 170 mm |
| Modell | P 17 Z |
| Geräuschpegel | <50 dB |
| Wirkleistung | 550 w |
| Gewicht (metrisch) | 37 kg |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (metrisch) | 260 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 540 mm |
| Show More |