Learn More
P 3000: P @ 3000 mg/kg in 30 cSt Öl (VISC30)
Artikelnummer. 30316672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316672 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316672 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGJET1806400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel P
Konzentration 3000 mg/kg
Synonym P
InChI-Formel InChI=1 S/P
Lösungstyp Mischung
SMILES [P]
Element P
IUPAC-Name Phosphor
Solvent or Matrix 30 cSt Öl
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
Menge 400 g
Formelmasse 30.9738