Learn More
Mettler Toledo™ P-52 RUE Drucker
Artikelnummer. 15763732 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sprachen:
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, German, French, Italian, Spanish, Russian
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sprachen Packungsgröße
15763732 Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, German, French, Italian, Spanish, Russian 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15763732 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30237290
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Punktmatrixdruckertechnologie
  • Drucktechnolog: Punktmatrix
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 10 mm/s
  • Barcode-Erstellung: Nein
  • Schnittstellen: Ethernet;RS-232; USB-Gerät
  • Betriebssprachen: Deutsch
  • Zeichensatz: IBM/DOS, ANSI/WIN, UTF-8
  • Integrierte Echtzeituhr: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V AC 50/60 Hz
Material Druck: Standardpapier (Papier, Daueretikett)
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, German, French, Italian, Spanish, Russian
Gewicht (metrisch) 1,25 kg
Typ P-52RUE Drucker