Learn More
p-Anissäure, TRC
Artikelnummer. 30342889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342889 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6733001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Summenformel C8 H8 O3
Menge 1 g
Synonym p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473