Learn More
p-Anisidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Anisidine (4-Methoxyaniline) |
| CAS | 104-94-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C7 H9 N O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | p-Anisidine (8CI), 4-Methoxybenzenamine, 1,4-Anisidine, 1-Amino-4-methoxybenzene, 4-Aminoanisole, 4-Aminomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-aminobenzene, 4-Methoxyaniline, 4-Methoxylaniline, 4-Methoxyphenylamine, Anisidine, Methyl 4-aminophenyl ether, NSC 7921, p-Aminoanisole, p-Aminomethoxybenzene, p-Anisidine, p-Anisylamine, p-Methoxyaniline, p-Methoxyphenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Methoxyanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.15 |
| Mehr anzeigen |