Learn More
p-Biphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30341446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341446 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39783025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Biphenylacetonitrile
CAS 31603-77-7
Summenformel C14H11N
Menge 25 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
SMILES [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C
IUPAC-Name 2-(4-phenylphenyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 193.24