Learn More
P-Chloranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425593
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11425593 25 g 25 Gramm
11435593 100 g 100 Gramm
11445593 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11425593
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13495.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Chloranil wird als Farbstoffzwischenprodukt, Oxidationsmittel, Vulkanisationsmittel und Dehydrierungsreagenz verwendet. Wird auch zur Herstellung von Chloranil-Elektroden für pH-Messungen verwendet. Dient außerdem als Wasserstoffakzeptor und wird für die Aromatisierungsreaktionen wie die Umwandlung von Cyclohexadienen in die Benzolderivate verwendet. Wird zum Testen des Sekundäramins verwendet. Wird darüber hinaus als Vorläufer bei der Herstellung von Diaziquon eingesetzt, das als Chemotherapeutikum in der Krebsbehandlung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Aceton. Schwer löslich in Chloroform, Dimethylformamid, lösendem Naphtha, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid. Unlöslich in Wasser, kaltem Petrolether, Methanol, Dibutylphthalat und kaltem Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-75-2
Summenformel C6Cl4O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.86
MDL-Nummer MFCD00001594
InChI-Schlüssel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Chloranil
Schmelzpunkt ∼290°C (sublimation)
Dichte 1.97
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formelmasse 245.88
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Chloranil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione