missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Kresol-d7, TRC

Artikelnummer. 30368018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368018 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30368018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC78190225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 2H7 H O
Menge 25 mg
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
Formelmasse 115.1015
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.