Learn More
p-Cymene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cymene |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 25 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3 |
| Formelmasse | 134.1096 |
| Reinheit (%) | >95% |