Learn More
Brady™ T- oder P-Etikettenfahnen aus Polypropylen mit matter Oberfläche für M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,788 x 1,18 in.
1 x 1,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
20,02 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Description
- Das weiße B-425 Polypropylen ist für den Thermotransferdruck vorgesehen und eignet sich für Kennzeichnungsanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität erfordern.
- Keine sichtbaren Auswirkungen auf das Etikett, wenn es den meisten Chemikalien, Ölen oder Wasser ausgesetzt wird
- UL- und CSA-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- Anwendungstemperatur von -70 bis 80°C (-94 bis 176°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polypropylen |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |