Learn More
P-Fluoranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354534
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354534
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01287.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 527-21-9 | C6F4O2 | 180.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-21-9
Summenformel C6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.06
MDL-Nummer MFCD00001592
InChI-Schlüssel JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
PubChem CID 68239
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Fluoranil
Schmelzpunkt ∼184°C (sublimation)
Menge 1 g
Beilstein 1875039
Formelmasse 180.06
Reinheit (%) 97%