Learn More
p-Fluorprasugrelthiolacton (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30390267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390267 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF595920250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Fluoro Prasugrel Thiolactone (Mixture of Diastereomers)
CAS 1618107-98-4
Summenformel C18H18FNO2S
Menge 250 mg
Synonym 5-[2-Cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-5-3-11(4-6-14)17(18(22)12-1-2-12)20-8-7-15-13(10-20)9-16(21)23-15/h3-6,9,12,15,17H,1-2,7-8,10H2
SMILES C=CCOc1c2c3c(OC(=O)c2ccc1OC)c(OC)ccc3C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 331.4