Learn More
p-Hydroxypropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30399074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399074 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH952515100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Hydroxypropiophenone
CAS 70-70-2
Summenformel C9H10O2
Menge 100 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylphenol, 4-Propionylphenol, 4'-Hydroxypropiophenone, B 360, Bio-fren, Ethyl 4-hydroxyphenyl ketone, Ethyl p-hydroxyphenyl ketone, Frenantol, Frenohypon, Frenon, Frenormon, H 365, Hypophenon, Hypostat, Ibiopopp, Mepal, NSC 2834, NSC 33949, POP, Paroxon, Paroxypropion, Paroxypropione, Possipion, Possipione, Profenone, Proxiphenon, p-Hydroxyphenyl-1-propanone, p-Hydroxypropiophenone, p-Propionylphenol, p-Propiophenol
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681