Learn More
P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10458152 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10357200 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10353812 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11914461 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127705000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-97-9
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00008621
InChI-Schlüssel JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Methylstyrene
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8960g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH=CH2
Brechungsindex 1.5410 to 1.5430
Menge 500 mL
Beilstein 05,485
Relative Dichte 0.896
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Methylstyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.