Learn More
Bohlender™ P-MRK O-Ringe
Geeignet zur Verwendung mit P-MRK-Magnetrührköpfen.
Marke:  Bohlender™ C937-01
Artikelnummer. 15804527
  • 160.31 € / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus PFA/Silikon
  • Zur Verwendung mit P-MRK Rührköpfen verschiedener Größen
  • FDA-Konformität
  • Lieferbar in Packungen mit 3 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Rot
PFA/Silikon
3/Pckg.
O-ring
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen