Learn More
p-Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, molekularbiologische Reagenzqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456451 50 mg 50 Milligramm
11466451 250 mg 250 Milligramm
11476451 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219399950
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 298-83-9
Summenformel C40H30Cl2N10O6
Molekulargewicht (g/mol) 817.644
MDL-Nummer MFCD00012159
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitrotetrazolium-blau-Chlorid, Nitro-Bt, Nitroblau-Tetrazolium, Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, p-Nitrotetrazolium-Blau, Nitrotetrazolium-blau, p-Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, Nitro-Tetrazolium Bt, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitroblau-Tetrazoliumchlorid
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 0.981
Menge 50 mg
Formelmasse 817.6
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'ylene)ditetrazolium dichlorid