Learn More
p-Nitroacetophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10444575 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10285270 5 g Glasflasche 5 Gramm
10604992 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10444575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-19-6
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007355
InChI-Schlüssel YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC-Name 1-(4-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitroacetophenone
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 202°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCH3
Menge 1 kg
Beilstein 07, 288
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Nitroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.