Learn More
p-Nitrophenyl-α-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30470610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470610 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5036505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenyl a-D-Glucopyranoside
CAS 3767-28-0
Summenformel C12 H15 N O8
Menge 5 g
Synonym α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl, Glucopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside','p-nitrophenyl (7CI), α-D-Glucoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-glucoside, 4'-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenol α-D-glucoside, p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-glucoside
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
Formelmasse 301.0798