Learn More
p-Nitrophenyl-α-L-Fucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30468791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468791 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5035255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
CAS 10231-84-2
Summenformel C12 H15 N O7
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5S,6S)-2-Methyl-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 285.25
Formelmasse 285.0849