Learn More
p-Nitrophenyl Beta-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30004817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004817 500 mg 500 Milligramm
30003815 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN503655500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2492-87-7
Summenformel C12 H15 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
Synonym β-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl, Glucopyranoside, p-nitrophenyl, β-D- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl β-D-glucoside, PNPG, p-Nitrophenol β-D-glucoside, p-Nitrophenyl glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucoside, p-Nitrophenyl β-glucoside
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 301.0798