Learn More
p-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11304079 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11304079
Marke: MP Biomedicals 0210087801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatrium 4-Nitrophenylphosphat, Natrium-4-nitrophenyl-phosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Dinatriumsalz, Dinatrium para-Nitrophenylphosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Natriumsalz 1:2, para-Nitrophenylphosphat, PNPP-Flüssigsubstratsystem, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenylphosphat-dinatriumsalz-hexahydrat
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 1 g
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
Formelmasse 371
Physikalische Form Kristallpulver