missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat, >99 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4403638 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11304079

Marke: MP Biomedicals 0210087801

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatrium 4-Nitrophenylphosphat, Natrium-4-nitrophenyl-phosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Dinatriumsalz, Dinatrium para-Nitrophenylphosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Natriumsalz 1:2, para-Nitrophenylphosphat, PNPP-Flüssigsubstratsystem, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Nitrophenylphosphat-dinatriumsalz-hexahydrat
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 1 g
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
Formelmasse 371
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt