Learn More
p-Nitrophenylphosphat (Dinatriumsalz, Hexahydrat), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27366
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10542965 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10246294 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10697525 10 g Bernsteinfarbiges Glas 10 Gramm
10656765 50 g Bernsteinfarbiges Glas 50 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10542965
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
p-Nitrophenylphosphat eignet sich als Substrat für alkalische und saure Phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 g
Formelmasse 371
Physikalische Form Pulver/Feststoff