Learn More
P-Phenylendiamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133206 2.5 g 2.50 Gramm
30012128 500 mg 500 Milligramm
30006488 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133206 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3996182.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-18-0
Summenformel C6H8N2 . 2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 181.06
Synonym 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
IUPAC-Name Benzol-1,4-diamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Formelmasse 180.0221