Learn More
p-Phenylendiamin, freie Base, 99,9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467002 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467002 250 g
11457002 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467002 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215183083
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 106-50-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
InChI-Schlüssel CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diamin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Phenylenediamine, free base
Prozentgehaltsbereich 0.999
Menge 250 g
Formelmasse 108.1
Physikalische Form Kristallin