Learn More
P-Rex1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18618921 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18618921 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18618921
Marke: Novus Biologicals NBP297481PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
P-Rex1 Polyclonal antibody specifically detects P-Rex1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen P-Rex1
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias KIAA1415, phosphatidylinositol 34,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 1, ptdIns(34,5)-dependent Rac exchanger 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human P-Rex1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57580
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG