Learn More
p-Salicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzoic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C7 H6 O3 |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Formelmasse | 138.0317 |
| Reinheit (%) | >95% |