missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-selectin Mouse anti-Human, Clone: 3G2C7, Proteintech

Artikelnummer. p-7213235 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16887415 20 μL 20 Mikroliter
16877415 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16887415

Marke: Proteintech 603221IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

P-Selectin, also called CD62, GRMP, GMP140 is a 140-kD adhesion molecule, expressed at the surface of activated cells, that mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The P-Selectin gene is mapped on 1q24.2. P-selectin plays an essential role in the initial recruitment of leukocytes (white blood cells) to the site of injury during inflammation. P-selectin is also very important in the recruitment and aggregation of platelets at areas of vascular injury. In quiescent platelet, P-selectin is located on the inner wall of alpha-granules. Sorting nexin-17 interacts with the cytosolic domain of P-selectin and suggested that SNX17 may function in the intracellular trafficking of P-selectin. P-selectin expression was found to be significantly and positively correlated with carotid artery stiffness and wall thickness, and the percentage of P-selectin-positive platelets was significantly higher in patients with carotid plaque.

Spezifikation

Antigen P-selectin
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 3G2C7
Konzentration 1.08 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SELP
Gen-Zugriffsnummer P16109
Gen-Alias CD62, CD62P, GMP 140, GMP140, GMRP, Granule membrane protein 140, GRMP, LECAM3, P selectin, PADGEM, PSEL, P-selectin, SELP
Gensymbole SELP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen P-selectin Fusion Protein Ag4124
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6403
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.