Learn More
p-Sulfamylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30138311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138311 10 g 10 Gramm
30137945 5 g 5 Gramm
30006771 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69924010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-61-9
Summenformel C8 H10 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Synonym Acetamide, N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-, Acetanilide, 4'-sulfamoyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Acetamidobenzenesulfonamide, 4-Acetylaminobenzenesulfonamide, 4'-Sulfamoylacetanilide, A-319, Acetylsulfanilamide, Benzenesulfonamide, 4-(acetylamino)-, Erytrin, N-(4-Sulfamoylphenyl)acetamide, N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]acetamide, N4-Acetsulfanilamide, N4-Acetylsulfanilamide, NSC 217, NSC 406839, Neotherapol, N'-Acetylsulphanilamide, Sulfanilamide-N4-acetate, p-(Acetylamino)benzenesulfonamide, p-Acetamidobenzenesulfonamide, p-Sulfamoylacetanilide, p-Sulfamylacetanilide, Sulfanilamide-N-acetyl
IUPAC-Name N-(4-Sulfamoylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamide-N-acetyl
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formelmasse 214.0412