Learn More
P-Terphenyl D14 in DCM 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12997103 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Ampulle
Flasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12997103 1 ml Flasche 1 Milliliter
12987103 5 ml Ampulle 5 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 12997103
Marke: Fisher Chemical P887010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 1718-51-0
Summenformel C18H14
Molekulargewicht (g/mol) 244.395
InChI-Schlüssel XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
PubChem CID 123128
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile p-Terphenyl D14
Konzentration 2000  μg/mL
Typ Standardlösung für Pestizide und Metaboliten
Element p-Terphenyl D14
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 ml