Learn More
p-Terphenyl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Terphenyl |
| CAS | 92-94-4 |
| Summenformel | C18 H14 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1,4-Diphenylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.3 |
| Formelmasse | 230.1096 |