Learn More
p-Toluolsulfonsäurehydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic Acid Hydrate |
| Summenformel | C7H8O3S • x(H2O) |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-Methylbenzenesulfonic Acid Hydrate, 4-Toluenesulfonic Acid Hydrate, Tosic Acid Hydrate, PTSA Hydrate, p-Toluenesulfonic Acid Hydrate, TsOH, p-tsa, Lisinopril EP Impurity B, Anastrozole EP Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.O |
| IUPAC-Name | 4-Methylbenzolsulfonsäurehydrat |