missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7192696
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11418086

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14119.30

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.21 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet.Sie wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trisubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolquinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten.Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.

Anmerkungen
Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.21
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3 bto78 gaff
PubChem CID 521998
SMILES O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1-Sulfonsäure-Hydrat
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,24
Menge 250 g
Flammpunkt 150 °C
Geruch mild
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt