Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Monohydrat , MP Biomedical
Artikelnummer. 11433481 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11433481 10 g
11443481 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433481 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210308710
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, > Es besitzt eine Reinheit von 99 % und ist ein organisch löslicher Säurekatalysator in der organischen Synthese. Der Katalysator wurde bei der Veresterung von Carbonsäuren oder der Umesterung von Estern eingesetzt.
  • p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wurde als Reduktionsmittel für die reduktive Aminierung von Ketonen und Aldehyden verwendet.
  • In Gegenwart von p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wurden neuartige Deazaflavin-Cholestan-Hybridverbindungen in einer Kondensationsreaktion synthetisiert.
  • 2-Phenylethyl-alpha-glucosid wurde auch in Gegenwart von p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat synthetisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-15-4
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
InChI-Schlüssel JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Spezifikation
Schmelzpunkt 97°C to 107°C
Farbe Weiß
Dichte 1.23 to 1.24g/cm³ at 20 °C (Lit.)
Verpackung Glas
Menge 10 g