Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453937 250g 250 Gramm
11449586 50g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19332.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-84-1
Summenformel C7H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-Schlüssel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Menge 250g
Merck Index 14,9533
Formelmasse 194.19 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥90%