missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Toluic Acid-d7, TRC

Artikelnummer. 30449436
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30449436 250 mg 250 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30449436

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT536128250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Toluic Acid-d7
CAS 1219798-76-1
Summenformel C8 D7 H O2
Menge 250 mg
Synonym Benzoic-2,3,5,6-d4 acid','4-(methyl-d3)- (ACI), 4-(Methyl-d3)benzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), p-Toluic-α,α,α,2,3,5,6-d7 acid, 4-Methylbenzoic acid D7, p-Toluic acid-d7
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 143.191
Formelmasse 143.096
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.