Learn More
p-Tolunitril, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10510522 5 g Glasflasche 5 Gramm
10544091 100 g Glasflasche 100 Gramm
10554091 250 g Glasflasche 250 Gramm
10317430 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10510522 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-85-8
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00001827
InChI-Schlüssel VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC-Name 4-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolunitrile
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 26.0°C to 28.0°C
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CN
Brechungsindex 1.5285 to 1.5305
Menge 5 g
Beilstein 09, 489
Merck Index 15, 9698
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit